115053
4-Nitrophenethyl bromide
98%
Sinónimos:
1-(2-Bromoethyl)-4-nitrobenzene, 2-(4-Nitrophenyl)ethyl bromide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
67-69 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
nitro
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(CCBr)cc1
InChI
1S/C8H8BrNO2/c9-6-5-7-1-3-8(4-2-7)10(11)12/h1-4H,5-6H2
Clave InChI
NTURQZFFJDCTMZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?