111414
1-Bromo-4-ethylbenzene
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
refractive index
n20/D 1.544 (lit.)
bp
204 °C (lit.)
density
1.343 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H9Br/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
URFPRAHGGBYNPW-UHFFFAOYSA-N
General description
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
145.4 °F - closed cup
flash_point_c
63 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?