Merck
110825
Sigma-Aldrich
trans-3-Heptene
99%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2CH=CHC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
98.19
Beilstein:
1719016
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.403 (lit.)
bp
94 °C (lit.)
mp
−137-−136.6 °C (lit.)
densidad
0.698 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC\C=C\CC
InChI
1S/C7H14/c1-3-5-7-6-4-2/h5,7H,3-4,6H2,1-2H3/b7-5+
Clave InChI
WZHKDGJSXCTSCK-FNORWQNLSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
30.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-1 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)