Merck
110450
Sigma-Aldrich
1-Cyclopentylethanol
97%
Sinónimos:
α-Methylcyclopentanemethanol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(C5H9)OH
Número de CAS:
Peso molecular:
114.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.458 (lit.)
bp
167 °C (lit.)
densidad
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(O)C1CCCC1
InChI
1S/C7H14O/c1-6(8)7-4-2-3-5-7/h6-8H,2-5H2,1H3
Clave InChI
WPCMSUSLCWXTKB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1-Cyclopentylethanol is synthesized from oxazaborolidines and methyllithium.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
144.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
62.2 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Diane M Hinkens et al.
The Journal of organic chemistry, 74(11), 4143-4148 (2009-05-13)
Dicyclohexyl-6-iodohexenylborane efficiently undergoes radical cyclization at room temperature using tri-n-butyltin hydride as a hydrogen donor and without the aide of a radical initiator. Efforts to develop environmentally friendly reagents using hypophosphites as substitutes for tin hydrides in this reaction provided