Merck
10926
Sigma-Aldrich
9-Fluorenylmethyl N-hydroxycarbamate
≥99.0%
Sinónimos:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)hydroxylamine, N-Fmoc-hydroxylamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H13NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
255.27
Beilstein:
7712144
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥99.0%
mp
164.5 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
ONC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C15H13NO3/c17-15(16-18)19-9-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14,18H,9H2,(H,16,17)
Clave InChI
HHNJBGORPSTJDX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
9-Fluorenylmethyl N-hydroxycarbamate (Fmoc-NHOH) can be used as a reactant to prepare:
  • N-Fmoc-aminooxy-2-chlorotrityl polystyrene, a solid-phase resin used to produce hydroxamic acids and peptidyl hydroxamic acids.[1]
  • 9-Fluorenylmethyl nosyloxycarbamate (Fmoc-NHONs) by reacting with nosyl chloride.[2]
Otras notas
Building block for the solid-phase synthesis of (peptide) hydroxamic acids on chlorotrityl resin[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
N-Fmoc-aminooxy-2-chlorotrityl polystyrene resin: A facile solid-phase methodology for the synthesis of hydroxamic acids
Mellor SL, et al.
Tetrahedron Letters, 38(18), 3311-3314 (1997)
S.L. Mellor et al.
Tetrahedron Letters, 38, 3311-3311 (1997)
Synthesis of N-protected cyano aziridines
Fioravanti S, et al.
Synlett, 2004(06), 1083-1085 (2004)