Merck
109150
Sigma-Aldrich
1,5-Dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
technical grade
Sinónimos:
1,2,3,4-Tetrahydro-1,5-naphthalenediol
Seleccione un Tamaño
25 G
MXP 1,662.00
MXP 1,662.00
Fecha estimada de envío29 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
MXP 1,662.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H12O2
Número de CAS:
Peso molecular:
164.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
MXP 1,662.00
Fecha estimada de envío29 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
technical grade
Nivel de calidad
Formulario
solid
mp
132-134 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
OC1CCCc2c(O)cccc12
InChI
1S/C10H12O2/c11-9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12/h1,3,5,10-12H,2,4,6H2
Clave InChI
MYIDTCFDQGAVFL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1,5-Dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene is a complexing agent and forms complexes with cephradine[1]. It reacts with 4- or 3-nitrobenzoyl chloride to yield 4-DABTN and 3-DABTN [2].
Aplicación
1,5-Dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene was used in the synthesis of 1,5-bis(4-aminobenzoate)-1,2,3,4-tetrahydronapthalene(4-DABTN) and 1,5-bis(3-aminobenzoate)-1,2,3,4-tetrahydronapthalene (5-DABTN)[2].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis of Novel Self-Developing Photosensitive Polyimide.
Ahn BH, et al.
Korea Polymer Journal, 8(1), 19-25 (2000)
Induced fit phenomena in clathrate structures of cephalosporins.
Kemperman GJ, et al.
Journal of the Chemical Society, 2(7), 1425-1429 (2000)