106240
Trichloromelamine
98%
Sinónimos:
2,4,6-Tris(chloroamino)-1,3,5-triazine, N2,N4,N6-Trichloro-2,4,6-triamino-1,3,5-triazine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
ClNc1nc(NCl)nc(NCl)n1
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)