Merck
104582
Sigma-Aldrich
2-Bromo-2′,5′-dimethoxyacetophenone
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3O)2C6H3COCH2Br
Número de CAS:
Peso molecular:
259.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
83-85 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ketone
cadena SMILES
COc1ccc(OC)c(c1)C(=O)CBr
InChI
1S/C10H11BrO3/c1-13-7-3-4-10(14-2)8(5-7)9(12)6-11/h3-5H,6H2,1-2H3
Clave InChI
RGQNFYVSEWDUEI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Bromo-2′,5′-dimethoxyacetophenone can be used in composing phase change inks.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)