Merck
103977
Sigma-Aldrich
2,3,4,5,6-Pentafluorotoluene
99%
About This Item
Fórmula lineal:
C6F5CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
182.09
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.403 (lit.)
bp
117 °C (lit.)
mp
−30 °C (lit.)
densidad
1.439 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C7H3F5/c1-2-3(8)5(10)7(12)6(11)4(2)9/h1H3
Clave InChI
SXPRVMIZFRCAGC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2,3,4,5,6-Pentafluorotoluene is obtained by the Friedel Craft′s alkylation of pentafluorobenzene with methyl chloride[1].
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
93.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
34 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Friedel-Crafts alkylation of pentafluorobenzene.
Beckert WF and Lowe Jr JU.
The Journal of Organic Chemistry, 32(4), 1212-1215 (1967)