Merck
103292
Sigma-Aldrich
6-Methoxyquinaldine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H11NO
Número de CAS:
Peso molecular:
173.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
62-64 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc2nc(C)ccc2c1
InChI
1S/C11H11NO/c1-8-3-4-9-7-10(13-2)5-6-11(9)12-8/h3-7H,1-2H3
Clave InChI
NAGJQQFMJKMXJQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
6-Methoxyquinaldine is starting reagent for the synthesis of 2-(-dialkylaminoethyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinolines and their derivatives[1].
Aplicación
6-Methoxyquinaldine was used in the preparation and characterization of three RNA-specific fluorescent probes (E36, E144and F22) and their applications in live cell imaging[2].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Quinidines substituted 1, 1, 2, 3-tetrahydroquinolines.
Shchukina MN, et al.
Pharmaceutical Chemistry Journal, 9(2), 94-97 (1975)
Qian Li et al.
Nature protocols, 1(6), 2922-2932 (2007-04-05)
This protocol outlines a methodology for the preparation and characterization of three RNA-specific fluorescent probes (E36, E144 and F22) and their use in live cell imaging. It describes a detailed procedure for their chemical synthesis and purification; serial product characterization