Merck
102911
Sigma-Aldrich
2-Butanethiol
98%
Sinónimos:
sec-Butyl mercaptan, Mercaptan C4
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH(SH)CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
90.19
Beilstein:
1718766
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
presión de vapor
142 mmHg ( 37.7 °C)
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.436 (lit.)
bp
84.6-85.2 °C (lit.)
densidad
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC(C)S
InChI
1S/C4H10S/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
Clave InChI
LOCHFZBWPCLPAN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-9.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-23 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)