102032
Flavanone
98%
Sinónimos:
2,3-Dihydroflavone
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
76-78 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
phenyl
cadena SMILES
O=C1CC(Oc2ccccc12)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12O2/c16-13-10-15(11-6-2-1-3-7-11)17-14-9-5-4-8-12(13)14/h1-9,15H,10H2
Clave InChI
ZONYXWQDUYMKFB-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... ADORA3(140) , CYP19A1(1588)
mouse ... Hexa(15211)
rat ... Adora1(29290) , Ar(24208)
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Chromatograms
application for HPLCapplication for SFCapplication for HPLCActive Filters