Merck
101400
Sigma-Aldrich
2-Nitroanisole
99%
Sinónimos:
1-Methoxy-2-nitrobenzene
About This Item
Fórmula lineal:
O2NC6H4OCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
153.14
Beilstein:
1868032
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.561 (lit.)
bp
273 °C (lit.)
mp
9-12 °C (lit.)
densidad
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5H,1H3
Clave InChI
CFBYEGUGFPZCNF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
392.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
200 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)