Merck
101354
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-methylaniline
99%
Sinónimos:
6-Fluoro-m-toluidine
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H3(CH3)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
125.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.533 (lit.)
bp
80-86 °C/11 mmHg (lit.)
densidad
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(F)c(N)c1
InChI
1S/C7H8FN/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,9H2,1H3
Clave InChI
QZUXMXZNVAJNSE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
82 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)