Sistema Globalmente Armonizado
El Sistema Globalmente Armonizado (SGA) se creó en 1992 en la Conferencia sobre medio ambiente y desarrollo de Río de Janeiro. Su objetivo, entre otros, es armonizar la clasificación y los elementos de comunicación de peligro de los productos químicos (etiquetas y fichas de datos de seguridad). La primera versión estuvo disponible en 2003, en la forma del llamado libro púrpura, para diferenciarlo del libro naranja para transportes. Cada 2 años deben realizarse actualizaciones. El SGA armoniza la mayoría de los criterios de clasificación para suministros y transporte y se basa en las propiedades intrínsecas de las sustancias. El SGA permite que cada país o región implante las unidades estructurales a su discreción. Sin embargo, dichas unidades no pueden alterarse. Además hay lugar para Opciones de la autoridad competente y límites especiales para la comunicación de los componentes de las mezclas.
Razones para el desarrollo del SGA
- Un comercio internacional en expansión
- Distintos requisitos para el etiquetado de sustancias químicas
- Distintas clasificaciones de productos idénticos en países distintos
- Necesidad de una norma de seguridad internacional
Elementos del SGA
En comparación con el sistema actual de la UE el cambio más significativo son los pictogramas, que antes eran los símbolos de peligro. Aunque la mayoría de los pictogramas del SGA tienen su equivalencia en el sistema anterior, los pictogramas SGA 04, SGA 07 y SGA 08 son completamente nuevos.
El sistema SGA se sustenta en 16 clases de peligro físico, 10 de peligro para la salud, y 3 de peligro medioambiental, y consta de los siguientes elementos comunicativos:
Leyenda de las etiquetas de nuestros productos |
---|
2 palabras de advertencia «Peligro» o «Cuidado»
72 declaraciones de peligro individuales y 17 combinadas: se les asigna un código alfanumérico único que consiste en una letra y tres números, como sigue:
- la letra «H» para declaración de peligro (de «hazard statement» en inglés);
- un número que designa el tipo de peligro como se indica a continuación:
- «2» para peligros físicos
- «3» para peligros para la salud
- «4» para peligros medioambientales
- dos números correspondientes a la numeración secuencial de los peligros según las propiedades intrínsecas de la sustancia o la mezcla, como propiedades explosivas (códigos de 200 a 210), inflamabilidad (códigos de 220 a 230), etc.
116 consejos de prudencia individuales y 33 combinados: se les asigna un código alfanumérico único que consiste en una letra y tres números, como sigue:
- la letra « P» para consejo de prudencia (de «precautionary statement» en inglés);
- un número que designa el tipo de consejos de precaución como se indica a continuación: «1» para consejos de precaución generales
- «2» para consejos de precaución preventivos
- «3» para consejos de precaución de respuesta
- «4» para consejos de precaución de almacenamiento
- «5» para consejos de precaución de eliminación
- dos números, que se corresponden con la numeración secuencial de los consejos de precaución
La ficha técnica de seguridad
La ficha técnica de seguridad desempeña un papel prominente en la comunicación del peligro según el SGA. El documento sigue un formato de 16 capítulos con la información de los peligros, entre otra, información sobre el etiquetado, que debe mostrarse en la sección 2, Identificación de los peligros. En la UE se requiere incluir la antigua clasificación de la UE y las clasificaciones del SGA durante un periodo de transición que concluyó el 1 de junio de 2015. La ficha técnica de seguridad estadounidense mostrará la clasificación del SGA en la sección 2. La ficha técnica de seguridad de la APAC seguirá la normativa del SGA local, que exige cambios menores en distintas secciones. A continuación encontrará la sección 2 actualizada de la ficha técnica de seguridad del SGA y la UE para el acetonitrilo.