Sérum humain pour la culture cellulaire
Le sérum est le fluide que l'on obtient après retrait des facteurs de coagulation du plasma sanguin. Supplément courant des milieux de culture cellulaire, le sérum apporte aux cellules un mélange d'hormones, de facteurs de croissance et d'adhérence, d'agents tampon et d'autres éléments nutritionnels. Des études ont montré que le sérum humain est plus adapté que le FBS pour certaines applications de culture cellulaire, comme les études d'invasion cellulaire et la formation de sphéroïdes. Notre sérum humain pour la culture cellulaire est contrôlé pour confirmer l'absence de virus, de bactéries, de toxines et d'hémoglobine, puis filtré en série en conditions stériles.
Products
Ressources produits apparentées
- Download: Cell Culture Manual
Cultivating healthy cell growth means depending on a quality mix of media, sera, and reagents. That's why we offer an unparalleled line of cell culture solutions. From classical and specialty media, to fetal bovine serum, supplements and reagents, our offering is extensive and comprehensive.
- Article: Fetal Bovine Serum that Makes the Grade
Découvrez notre gamme de sérums de veau fœtal (FBS) et identifiez le FBS adapté à vos besoins et à votre budget. Demander un échantillon de sérum.
- Article: Fetal Bovine Serum (FBS) - What You Need to Know
Révisez les bases de l'utilisation du sérum bovin (ou de veau) fœtal dans la culture de cellules, et redécouvrez comment la provenance et la réglementation affectent le prix des sérums impliqués dans les tests cellulaires.
- Article: Serum for Cell and Tissue Culture FAQs
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.
Sérums AB humains
Le sérum AB humain adulte sert à cultiver des lignées cellulaires humaines, notamment des lignées de cellules souches humaines. Nous proposons à la fois des produits AB de caillot et des produits plasmatiques AB. Le sérum AB humain est préparé à partir de sang total qu'on a laissé coaguler naturellement ; il est également appelé sérum OTC (off-the-clot) ou sérum de caillot. Cependant, on utilise le plus souvent du sérum humain issu de sang total coagulé, car il contient plus de facteurs de croissance pour cultiver des cellules
Le sérum AB humain peut aussi être dérivé du plasma ou préparé à partir de sang total qu'on ne laisse pas coaguler. Une fois le plasma séparé du sang total, il est traité avec du calcium pour activer la cascade de la coagulation, puis centrifugé afin d'en extraire le sérum. Cette préparation est utilisée pour tester la présence de facteurs de croissance dans les sérums.
Nous proposons du sérum AB humain inactivé par la chaleur issu de plasma et de sang total coagulé. Le sérum d'adulte contient du complément, un composant des sérums qui peut être nocif pour certaines cellules, ou avoir des effets délétères sur les immunoessais effectués en aval. L'inactivation du sérum par la chaleur inactive le complément ; ce sérum est principalement utilisé pour la culture des cellules hématopoïétiques ou lors de la réalisation d'essais immunologiques tels que les réactions lymphocytaires mixtes ou les tests de neutralisation.
Sérum humain issu de plasma pauvre en plaquettes
Le sérum humain issu du plasma pauvre en plaquettes (PPP) est un supplément de milieu souvent utilisé dans les études qui examinent les effets des lysats de plaquettes sur la croissance cellulaire, par exemple sur la croissance des fibroblastes de peau humaine et des chondrocytes articulaires. Le sérum humain PPP est également utilisé lors de la différenciation de cellules souches pluripotentes induites humaines (hiPS) en cellules endothéliales microvasculaires cérébrales hiPS ou lors d'essais de purification du facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF).
Applications du sérum humain
Le sérum humain issu de donneurs du groupe sanguin AB ne contient pas d'anticorps dirigés contre les antigènes des groupes A et B, ce qui le rend compatible avec la transplantation et les thérapies cellulaires. Les autres applications biotechniques et biopharmaceutiques concernent l'ingénierie tissulaire et la multiplication de cellules souches mésenchymateuses provenant de tissu adipeux, ou de cellules stromales mésenchymateuses issues de moelle osseuse humaine. En outre, le sérum AB est indispensable à la multiplication des lymphocytes NK dérivés du sang périphérique et pour améliorer la culture des îlots pancréatiques humains avant transplantation.