Merck
Essais à base de cellules
Image de microscope à fluorescence illustrant un essai à base de cellules montrant l'expression des protéines en vert fluorescent, indiquant les processus cellulaires actifs, ainsi que des regroupements de points rouges et jaunes fluorescents, mettant en évidence des marqueurs ou des zones d'intérêt spécifiques au sein des cellules.
Les essais cellulaires, ou essais à base de cellules, peuvent être utilisés dans les applications de recherche biomédicale et de criblage pour la découverte de médicaments, afin de quantifier efficacement la cytotoxicité, l'activité biologique, les mécanismes biochimiques et les interactions non ciblées. Les essais à base de cellules ont pour avantage de faciliter et de générer des données complexes et pertinentes sur le plan biologique. Contrairement aux essais biochimiques classiques, les essais à base de cellules sont plus pertinents sur le plan physiologique et peuvent permettre d'évaluer simultanément certaines caractéristiques des composés.
Catégories à la une
Tests d'invasion et de migration cellulaire
Tests d'invasion et de migration cellulaire
Notre gamme complète de tests de migration, d'invasion, de cicatrisation, et de tests chimiotactiques et haptotactiques en chambre de Boyden permet aux chercheurs de simuler in vivo les conditions et les activités de cellules normales et métastasiques.
Commander maintenant
Équipement de comptage cellulaire
Équipement de comptage cellulaire
Un comptage cellulaire reproductible et exact est essentiel à la culture de cellules et aux tests et expériences cellulaires réalisés en aval. Le compteur Coulter portatif donne les comptages les plus exacts et les plus reproductibles en quelques secondes. Les hémocytomètres jetables, quant à eux, permettent de réduire les risques associés au matériel infectieux. 
Commander maintenant
Réactifs d'imagerie de la cellule vivante
Réactifs d'imagerie de la cellule vivante
Les réactifs d'imagerie des cellules vivantes sont conçus pour être non toxiques et pour protéger les cellules vivantes tout en optimisant leur visualisation lors des études en temps réel du trafic et de la localisation des cellules, de la santé cellulaire, de l'expression génique, de la migration, de la dynamique cytosquelettique et d'autres événements cellulaires.
Commander maintenant
Microfluidique CellASIC® ONIX2
Microfluidique CellASIC® ONIX2
Le système microfluidique CellASIC® ONIX2 est une plateforme automatisée performante qui permet de manipuler avec précision l'environnement d'une culture cellulaire destinée à l'imagerie et l'analyse de cellules vivantes de mammifères, de levures et de bactéries.
Commander maintenant
Tests de santé cellulaire
Les tests de viabilité et de prolifération cellulaires peuvent être utilisés pour évaluer la santé des cellules. Les taux de viabilité et de prolifération des cellules sont souvent évalués à l'aide de colorants, tels que le bleu de trypan ou la calcéine AM, ou par des lectures en fluorescence. Ces tests peuvent servir à quantifier et à évaluer la santé de lignées de cellules de mammifères, de cellules primaires et de cellules souches.
Fluorescent lentiviral particle cellular assay assesses autophagy
Tests de migration et d'invasion cellulaires
La migration cellulaire correspond au mouvement des cellules en réponse à des signaux externes spécifiques, notamment des stimuli chimiques et mécaniques. Durant l'invasion cellulaire, les cellules peuvent moduler leur environnement au fur et à mesure de leur migration au sein de la structure de la matrice extracellulaire (MEC).
La migration et l'invasion cellulaires peuvent être évaluées in vitro avec des systèmes de migration sur membrane couramment employés tels que la chambre de Boyden. Les kits de migration et d'invasion cellulaires sont souvent utilisés dans la recherche sur le cancer pour étudier la motilité et le caractère envahissant des cellules en réponse à des gradients chimioattractants.
Tests sur l'angiogenèse
L'angiogenèse correspond à la formation de vaisseaux sanguins à partir du système vasculaire existant. Elle est régulée par des signaux chimiques. Les tests sur l'angiogenèse peuvent être utilisés pour étudier l'induction et l'inhibition de l'angiogenèse dans les modèles de cellules in vitro. Le développement d'essais à base de cellules dans le cadre de la découverte de médicaments peut accélérer l'optimisation des traitements contre le cancer et d'autres maladies dépendant de l'angiogenèse.
Live cell imaging in hypoxia-induced autophagy assay using the CellASIC® system
Tests portant sur les espèces réactives de l'oxygène
Les espèces réactives de l'oxygène (ERO) sont des molécules chimiquement réactives, contenant de l'oxygène. Les tests sur les ERO peuvent être utilisés pour cribler des composés chimiques, et détecter ou mieux comprendre les effets de ces espèces sur les cellules de mammifères. Les tests cellulaires sur les ERO et le stress oxydatif fournissent des informations biologiquement pertinentes pour évaluer la viabilité cellulaire, la prolifération ou la cytotoxicité, par opposition à la fixation ou à l'activité des molécules biologiques, l'une des principales différences entre les essais à base de cellules et les essais biochimiques.
Tests portant sur les protéines
Les tests sur les protéines sont utilisés pour quantifier la concentration des protéines. Les tests les plus courants sur les protéines sont le test ELISA (essai immuno-enzymatique), qui permet de détecter et de quantifier les substances solubles à des fins de diagnostic et de contrôle qualité, et le test au MTT, qui permet de mesurer l'activité métabolique des cellules, un indicateur de la viabilité cellulaire, de la prolifération et de la cytotoxicité.
Tests d'analyse de cellules vivantes
L'analyse de cellules vivantes peut être utilisée pour mesurer de manière quantitative le comportement cellulaire au cours du temps, et pour comprendre l'influence des événements environnementaux. Les systèmes de pointe pour l'analyse des cellules vivantes peuvent donner des informations essentielles et uniques sur les processus dynamiques qui s'opèrent dans le vivant. Ces informations sont obtenues dans des chambres microfluidiques d'analyse des cellules vivantes et autres chambres à environnement contrôlé qui régulent les gaz, la température et les variations de milieu, afin de pouvoir observer le comportement cellulaire. Les capacités de ces instruments sont améliorées par l'utilisation de fluorophores et de colorants photostables non cytotoxiques, tels que les colorants de traçage cellulaire et les biocapteurs fluorescents. Les milieux photostables peuvent augmenter la stabilité des traceurs fluorescents durant les études d'imagerie de longue durée.
Recherche de documents
Vous recherchez des informations plus spécifiques ?
Consultez notre recherche de documents pour trouver des fiches de données de sécurité, des certificats et de la documentation technique.
Trouver des documents