Merck
Hormones
L'image que vous avez téléchargée représente la structure d'une molécule organique complexe, qui contient un noyau aromatique à six chaînons avec un groupement cétone, plusieurs groupements hydroxyle, un atome de fluor et plusieurs chaînes carbonées présentant divers degrés de saturation.
Les cellules en culture ont besoin d'une source de nutriments pour croître et se différencier. Les milieux de culture de cellules de mammifères contiennent un équilibre savamment dosé d'ajusteurs de pH, de sels, de glucides, d'acides aminés, de vitamines, d'acides gras, de lipides, de facteurs de croissance, d'hormones, d'oligo-éléments et de sérum. Les hormones facilitent la croissance cellulaire et peuvent agir d'une manière spécifique au type de cellule qu'elles rencontrent. Certaines cellules ont besoin de suppléments d'hormones pour croître en culture in vitro.
Pour en savoir plus :
Suppléments hormonaux de qualité "culture cellulaire"
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Suppléments hormonaux de qualité "culture cellulaire"
  • La dexaméthasone est une hormone qui sert en culture cellulaire à étudier l'apoptose, les voies de signalisation cellulaire, la différenciation et l'expression génique.
  • L'érythropoïétine favorise la prolifération, la différenciation et la survie des cellules progénitrices érythroïdes.
  • Le β-œstradiol est une hormone qui permet d'étudier la différenciation et la transformation cellulaires. Il est utilisé pour cultiver des cellules tumorales de mammifère et des oocytes.
  • Le glucagon est une hormone peptidique employée comme supplément dans certaines applications de culture et de modèle animal, telles que la mesure de la réponse au glucagon chez la souris.
  • L'hydrocortisone peut être utilisée dans les applications de culture de cellules adhérentes épithéliales et endothéliales.
  • L'insuline est une hormone peptidique qui sert de facteur de croissance dans bon nombre de systèmes de culture de cellules de mammifères.
  • La progestérone est une hormone favorisant la croissance dans la culture de cellules épithéliales.
  • La prostaglandine E1 et la prostaglandine E2 sont des hormones lipidiques utilisées dans certaines applications de culture de cellules de mammifères.
  • La 3,3',5'-tri-iodo-L-thyronine (T3) et son précurseur, la thyroxine (T4), sont des hormones produites par la glande thyroïde qui servent de suppléments dans certaines applications de culture cellulaire.