Merck
Milieux de culture végétale
Milieux de culture végétale pour la culture de cellules, de tissus et d'organes végétaux.
Faire croître des tissus végétaux en laboratoire peut consister à cultiver des semences, des méristèmes, des calus et des bourgeons, et requiert des milieux de culture végétale particuliers. Le milieu de Murashige et Skoog (aussi appelé milieu MS, MSO ou MS0) et le milieu B5 de Gamborg sont deux des formulations de milieu les plus essentielles à la culture des végétaux. Ces milieux contiennent la totalité des micro et macronutriments, vitamines, suppléments organiques et régulateurs de croissance végétale nécessaires à la croissance et à la multiplication des cellules, tissus et organes végétaux in vitro. Pour les applications qui requièrent des formulations plus spécifiques, nous proposons une sélection complète de mélanges de sels de base, de vitamines en solution et de suppléments.  
Milieu de Murashige et Skoog (milieu MS)
La majeure partie de la culture de tissus végétaux à destination de la recherche et des biotechnologies repose encore sur des milieux décrits il y a plus de 50 ans par Murashige et Skoog. Leur milieu éponyme, le milieu de Murashige et Skoog ou milieu MS, est le milieu de culture végétale le plus largement utilisé et est disponible sous forme de mélanges de sels de base ou de milieux contenant des composés organiques. 
Quel que soit le format, le milieu MS se compose de micro et de macronutriments, plus d'autres nutriments comme du sucre, des vitamines et des régulateurs de croissance. Les différents constituants du milieu MS peuvent être combinés à la demande, pour créer la formulation spécifiquement adaptée à chaque type de cellule ou de tissu végétal.
Milieu B5 de Gamborg
Le milieu B5 de Gamborg est un milieu de culture optimisé pour la culture in vitro de cellules, tissus et organes végétaux. Il contient un mélange de sels inorganiques, de vitamines et de glucides. Nous proposons le milieu B5 de Gamborg à teneur minimale en composés organiques, le mélange de vitamines de Gamborg, et le mélange de sels de base B5 de Gamborg.
Milieu de culture pour orchidées Phytamax™
Le milieu de multiplication pour orchidées Phytamax™ et le milieu de maintenance pour orchidées Phytamax™ sont destinés à la culture, la propagation et le ré-étalement des cellules de tige d'orchidée. Les milieux de culture pour orchidées Phytamax™ sont disponibles avec ou sans charbon actif, et avec charbon et banane en poudre.