金黄色葡萄球菌通常是我们皮肤菌群的一部分,但也是导致多种疾病的原因。当前的研究报告表明,近年来,耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)的案例显著增加。
葡萄球菌可能是空气传播的,存在于动物和人类中,或污水、水、牛奶或食物中以及在环境表面或食物设备中。它仍然是医院感染的五个最常见原因之一,通常会导致术后伤口感染。因此,它在医院中引起了人们的极大关注,尤其是对于MRSA,耐甲氧西林的金黄色葡萄球菌。
金黄色葡萄球菌是一种侵入性病原体,可以在人体的几乎任何组织或器官中引起疾病,主要是在受感染的个体中。以前,葡萄球菌感染使用青霉素治疗,但是多年来,这种病原体通过构建青霉素酶而产生了对青霉素的抗性。甲氧西林是下一代药物的选项,因为它不被青霉素酶裂解。甲氧西林在治疗大多数葡萄球菌感染方面非常有效,但有些菌株通过产生青霉素结合蛋白而对甲氧西林产生了抗药性,无法再被这种抗生素杀死。这些耐药细菌称为耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)1。因伤口,留置导管或烧伤导致皮肤破裂的患者极有可能发生MRSA感染2。与MRSA感染者接触后,通过保持个人卫生可以在很大程度上控制MRSA感染的传播1。
如今,有许多创新的解决方案可以检测MRSA。我们为微生物学家提供了选择性显色HiCrome MeReSa琼脂的大力支持,可用于从临床分离株和其他样品中检测MRSA。培养基中掺入的专有显色混合物被金黄色葡萄球菌特异性切割,从而在该培养基上产生蓝绿色菌落,并且可以与其他物种明显区别开来。通过添加甲氧西林使该培养基对MRSA具有选择性。
经常与葡萄球菌食物中毒相关的食物包括肉和蛋制品、牛奶和奶制品,以及可能包含这些食品成分的各种其他产品。在食品工业中,保持在略高温度下的加工过程必须防止葡萄球菌性食物中毒,这是引起胃肠炎的主要原因之一。食物中毒是由于食物中存在金黄色葡萄球菌产生的葡萄球菌肠毒素。
葡萄球菌是兼性厌氧菌,是革兰氏阳性细菌,通过需氧呼吸或发酵产生,主要产生乳酸。细菌是过氧化氢酶阳性和氧化酶阴性的。金黄色葡萄球菌会产生多种酶,例如葡萄激酶、凝固酶、蛋白酶、磷酸酶、脂肪酶、脱氧核糖核酸酶(DNase)和脂肪酸修饰酶(FAME)。金黄色葡萄球菌的大多数临床分离株均表达特殊的表面多糖和蛋白A。可以根据这些生化特征对金黄色葡萄球菌进行鉴别和鉴定。更多相信信息请参见ID流程图(表2)、试剂盒和测试表(表1)以及列有金黄色葡萄球菌分化培养基(表2)的表格中。
图 2.金黄色葡萄球菌ID流程图
表1和表2列出了用于鉴定金黄色葡萄球菌的试剂盒和测试所使用的特性。
试剂盒或测试盒 | 货号 | 试验功能 |
---|---|---|
过氧化氢酶测试(过氧化氢 3%) | 88597 | 检测过氧化氢酶生成 |
凝固酶试验(玻片法) | 75832 | 检测凝固酶 |
凝固酶试验(试管法) | 74226 | “ |
氧化酶试剂 Gaby-Hadley A + 氧化酶试剂符合 Gaby-Hadley B | 75832 74226 | 检查氧化酶的存在 |
遵循Gordon-McLeod的氧化酶试剂 | 18502 | “ |
氧化酶试纸条 | 40560 | “ |
氧化酶试验 | 70439 | “ |
Staphylo Monotec测试试剂盒Plus | 50448 | 一步即可检测凝固酶和A蛋白(与以前的Staphylo Monotec测试试剂盒相比,灵敏度和特异性更高,从而增加了对MRSA的检测) |
鉴定培养基 | 货号 | 试验功能 |
---|---|---|
Baird Parker琼脂 补充剂:蛋黄碲化物乳液(75208)或 RPF 补充剂(05939) | 11705 | 检测脂解和蛋白水解活性,将亚碲酸盐还原为金属碲的能力(EN-ISO 6888-1:1999);使用RPF 补充剂可以检测到凝固酶活性和减少亚碲酸盐的能力(EN-ISO 6888-2:2000) |
血琼脂 补充剂:去纤维化的血液 | 70133 | β溶血的检测 |
血琼脂2号 补充剂:去纤维血 | B1676 | “ |
溴百里酚蓝(B.T.B.)乳糖琼脂 | B3676 | 通过它们在高pH和溴百里香酚蓝存在下的生长能力来区分(金黄色的克隆) |
氯化琼脂 | 55420 | 乳糖发酵检测 |
脱氧核糖核酸酶测试琼脂 | 75832 74226 | 脱氧核糖核酸酶测试琼脂 |
含有甲苯胺蓝的脱氧核糖核酸酶测试琼脂 | D2560 | “ |
改良Giolitti肉汤 | 48905 | 能够将亚碲酸盐还原为碲和选择性条件 |
HiCrome™金黄色琼脂基 补充剂:亚碲酸盐卵黄增菌液(75208) | 05662 | 测试将亚碲酸盐还原为金属碲的能力,并通过显色底物检测脂肪酶和蛋白酶;棕黑色克隆 |
HiCrome™ MeReSa 琼脂基 补充剂:MRSA选择性补充剂(51387) | 90923 | 通过金黄色葡萄球菌特异性切割的显色底物混合物进行检测;对MRSA具有选择性;MRSA产生蓝绿色菌落 |
中国蓝乳糖琼脂 | 22520 | 乳糖发酵检测 |
甘露醇盐琼脂 | 63567 09166 (平板) | 在高氯化钠浓度下检测甘露醇发酵 |
营养明胶 | 70151 | 明胶液化(蛋白水解酶)的检测 |
酚酞磷酸琼脂 | 68879 | 磷酸酶检测;粉红色的克隆 |
酒清蓝琼脂培养基 补充剂:脂肪酶底物(见数据表) | S4306 | 脂解活性的检测和计数 |
葡萄球菌琼脂 | 70193 | 检测耐盐性、色素沉着、D-甘露醇利用率和明胶液化 |
三丁酸甘油酯琼脂 补充剂:中性三丁酸甘油酯(91010) | 91015 | 脂解活性的检测和计数 |
Vogel-Johnson 琼脂 补充剂:碲酸钾 1%(17774) | 70195 | 检查将亚碲酸盐还原为碲的能力和发酵甘露醇的能力 |
Network error: Failed to fetch