Merck
主页Western Blotting使用BCIP / NBT底物进行免疫检测
使用BCIP / NBT底物进行免疫检测
5-溴-4-氯-3-吲哚基磷酸盐(BCIP)/ 硝基蓝四唑(NBT)是一种理想的不溶性底物,可与碱性磷酸酶一起使用。该系统产生蓝紫色产物。可以目视观察到强烈的颜色,非常稳定,并且在暴露于光时不褪色。
以下的蛋白印迹孵育和洗涤步骤在室温下在轨道摇床上进行。将一抗用来自二抗宿主动物的血清稀释,二抗宿主血清为1%浓度的TBS稀释液。其他非干扰蛋白质(例如BSA、血红蛋白、卵清蛋白)可以被替代。如果使用PVDF膜,条件可能需要优化。
  1. 用一抗孵育蛋白印迹,用足够的TBS / TWEEN洗涤硝酸纤维素膜4次,每次5分钟。
  2. 用一定稀释度的碱性磷酸酶偶联二抗孵育膜,1小时左右。(当使用升级版的碱性磷酸酶偶联二抗时,在TBS/TWEEN中的稀释比为1:30,000)
  3. 在TBS中洗涤膜4次,每次5分钟。
  4. 根据包装指导准备 SIGMAFAST™ BCIP/NBT片剂(产品货号B5655)。也可使用液体的BCIP/NBT底物(产品货号B1911)。
  5. 将膜在底物混合物中孵育10-30分钟直至显色。
  6. 在蒸馏水中洗涤膜数次,每次都换水,以停止反应。
  7. 将膜风干,并在暗处储存于塑料套管中。
注意:干膜可以在2-8°C下储存于塑料套管中两张转印纸之间。