Merck
主页蛋白质谱Amicon® Ultra超滤离心管在MALDI质谱分析中纯化血清多肽
Amicon® Ultra超滤离心管在MALDI质谱分析中纯化血清多肽
生物标志物在药物发现和开发中起关键作用,为遗传易感性、疾病进展和药物反应研究提供有力线索。血清是假定蛋白标志物的主要来源,探索其新标志物的一大阻碍是血浆或血清中的盐类、蛋白质和脂质会干扰多肽的质谱分析。目前可使用多种方法提取和富集组织和体液中的多肽:
  • 蛋白沉淀后,通过C18树脂反相色谱分离
  • 乙腈沉淀大蛋白,同时增强小蛋白和多肽的溶解
  • 超滤法制备低分子量组分用于生物标志物分析1–4
超滤法结合C18树脂固相萃取(SPE)是血清多肽纯化的便捷、高效方法,获得的适合质谱分析的多肽比乙腈沉淀法更多。此外,过滤辅助样品制备(FASP)最初依托我们的Microcon®超滤离心管开发5,最近又依托我们的Amicon® Ultra超滤离心管进行了优化6
FASP法的一个优点是样品无需干燥/沉淀处理、仅通过几步离心就能完成缓冲液置换和浓缩。使用我们的MultiScreen®超滤膜板还能将FASP改造为96孔板形式7。96孔板形式方便更快地处理生物材料,也为未来的自动化操作打下基础。
方法
I. 血清多肽制备
  1. 用10%乙腈或10-20 mM tris HCL缓冲液(pH 7.5)1:1稀释1-4 mL血清、血浆或细胞裂解物。
  2. 在Amicon® Ultra-4 10K NMWL超滤离心管中加入所得样品,在吊桶式转子中3000 x g离心15-30分钟。
  3. 收集滤液。
  4. 如样品中含有乙腈,将其置于真空离心机中蒸发试剂。如不含乙腈,可直接进行步骤5。
  5. 用5 μL的1% TFA酸化10 μL滤液。
  6. 按照ZipTip® μC18 吸头(微量色谱柱)使用方法,脱盐浓缩液并洗涤样品。
  7. 用2 μL ∂-氰基-4-羟基肉桂酸基质(5 mg/mL,溶于50%乙腈,0.1% TFA)将样品直接洗脱在MALDI靶板上。注意:假如在过滤前血清加入乙腈,进行ZipTip®纯化前需将样品在Speed Vac®真空离心机中短暂离心去除该溶剂。
II.使用Amicon® Ultra 4 mL 10kDa离心超滤管滤液进行质谱法多肽分析
  1. 用1% TFA酸化细胞裂解物或人血清来源的含肽超滤液,按照说明书步骤使用ZipTip® μC18或ZipTip®强阳离子交换吸头(微量色谱柱)进行浓缩。
  2. 样品加入1 μL的∂-氰基-4-羟基肉桂酸基质(5 mg/mL,溶于50%乙腈,0.1% TFA),在MALDI质谱仪上分析。
III.通过乙腈沉淀法制备血清多肽(对照样品)
  1. 如步骤I.1所示,用10%乙腈1:1(v:v)稀释样品。
  2. 在15 mL离心管中加入样品,离心沉淀蛋白质。
  3. 收集上清,置于speed-vac真空离心机中蒸发乙腈。
  4. 用0.1% TFA重悬样品,在ZipTip® μC18吸头中脱盐和浓缩。
  5. 用2 μL的∂-氰基-4-羟基肉桂酸基质(5 mg/mL,溶于50%乙腈,0.1% TFA)直接在MALDI靶板上共洗脱。
结果
Amicon® Ultra-4 30K NMWL离心超滤管可用于制备适合高分辨率质谱分析的血清多肽。相比未处理的大鼠血清,乙腈沉淀法去除大蛋白后的质谱数据质量更高(图1AB)。血清经过超滤处理后,MALDI-TOF检测的多肽谱峰的数量和质量大为改善(图1B)。
在样品制备方案中增加反相色谱处理后(单独,或结合乙腈沉淀和超滤离心法),数据质量进一步提高(图2)。ZipTip® μC18吸头式微量色谱柱作为便捷、高效的工具,适合用于质谱分析前的微量样品制备。结合全部三种方法制备的样品,信号、信噪比和检测多肽数量均达到最高(图2D)。
该方法可直接结合ZipTip® μC18吸头用于MS/MS多肽鉴定,或作为SELDI-TOF法表面介导富集前的初步处理。这些样品制备方案也可用于其他低分子量标志物,例如药物和代谢产物。
maldi谱图