还原二硫键
本方案将巯基修饰的寡核苷酸的二硫键还原为活性巯基形式(图1)。巯基可用于将寡核苷酸附着在固体表面,如金纳米颗粒。利用二硫苏糖醇(DTT,也称为Cleland试剂)还原二硫键,也可防止引物二聚体形成。
![Oligo Reduction 二硫键还原5'-硫醇修饰剂C6 S-S寡核苷酸实例。](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/technical-documents/protocols/materials-science-and-engineering/drug-delivery/thiol-modified-oligo/thiol-modified-oligo.jpg)
图 1.二硫键还原5'-硫醇修饰剂C6 S-S寡核苷酸实例。硫醇修饰的寡核苷酸以二硫化物的形式运输,以防止自发的、不受控制的氧化,进而导致二聚体的形成,从而使寡核苷酸失效。
耗材
- 2 mL 离心管
- 移液器吸头
- Milli-Q® H2O
- DTT (D9779)
- NAP™-10柱 (GE17-0854-01)
- 磷酸钠缓冲液
- 硫醇修饰的寡核苷酸
方法
该方法分为两个步骤:1)巯基形成,和2)副产物去除。
硫醇形成
- 制备溶于100mM磷酸钠缓冲液中的100mM DTT溶液,pH 8.3 - 8.5。如需制备5mL,在缓冲液中溶解77.13mg DTT。
- 若达到12.5 OD(光密度单位;若> 12.5 OD,保持DTT溶液比寡核苷酸OD比例为10:1),将硫醇修饰的寡核苷酸溶解于125µL的DTT溶液中。
- 在室温下孵育1小时。
副产物去除
- 用大约15mL的100mM磷酸钠缓冲液(pH 6.0)平衡NAP-10柱。等待平衡缓冲液完全进入柱床。
- 将1.0 mL的反应混合物加入NAP-10柱中(用磷酸钠缓冲液补足反应混合液的体积至1.0 mL,按需要调pH至6.0)。让反应混合物完全进入柱床。
- 将巯基修饰的寡核苷酸洗脱到离心管中,加入1.0 mL pH 6.0的磷酸钠缓冲液。
其他说明
根据实验室标准操作方法,分别制备pH 8.3 - 8.5和6.0的磷酸钠缓冲液。所有缓冲液均采用Milli-Q®纯水配制。