乙炔化学一直以来都是分子科学的重要组成部分。其在有机合成、材料科学、生物有机化学一系列领域都具有极大的潜力,可用在多种应用中。部分实例包括烯二炔(DNA-裂解剂)、“点击化学”工具和嵌块。 因此,这些特性引发了对高效合成炔烃的需求。
重氮甲基膦酸二甲酯(DAMP)是一种常用的从醛类合成炔烃的试剂1,2。这种方法广泛替代了更早的Corey-Fuchs方法3和相关步骤.4,5。 DAMP的主要缺点是试剂必须在新鲜制备和分离后,才能在惰性气体氛围和低温环境下用于KOt金属化。 Corey-Fuchs方法涉及Wittig-Reactions,先生成1,1-二溴烯烃,随后消除氢卤化物。该两步法通常需要在低温和惰性气体氛围下使用强碱。为了解决上述缺陷,Bestmann报道了一种使用二甲基(1-重氮-2-氧代丙基)膦酸酯,来从醛类合成炔烃,是一种更环保的一锅法(方案1)。6-8
方案 1.一锅法从醛合成炔烃。
特殊危害:腐蚀性,刺激性和易燃性(注:为了全面了解所有相关危害,请参阅MatNo中每个组分的MSDS)。
一般实验步骤:
- 组装好带冷凝器的50mL三颈反应烧瓶,顶部配大孔径活塞,连通氩气鼓泡器和温度计。
- 用氩气冲洗烧瓶30分钟。
- 在氩气下,将醛(使用注射器)和碳酸钾(使用粉末漏斗)加入到反应烧瓶中。
- 通过抽真空和氩气回填三次循环对固体进行脱气,之后将反应烧瓶置于轻微氩气正压下。
- 使用套管在氩气下加入干燥甲醇。
- 在室温下搅拌反应混合物30分钟。得到浅灰色浑浊溶液。
- 在氩气下加入(1-重氮基-2-氧代丙基)膦酸二甲酯溶液(10%,乙腈溶液)。
- 在氩气、室温下搅拌反应混合物4小时。
- 通过薄层色谱(Rf = 0.80,100%己烷)监测反应。
- 用乙醚稀释反应混合物。
- 用5%碳酸氢钠水溶液洗涤反应混合物并用硫酸钠进行干燥。
- 蒸发溶剂后得到炔烃。
代表性实例:
用4-氯苯甲醛和(1-重氮基-2-氧代丙基)膦酸二甲酯溶液(10%,乙腈, 742724)进行第一个实验以验证文献方法(方案2)。
方案 2.利用4-氯苯甲醛合成1-氯-4-乙炔基苯。
1-氯-4-乙炔基苯:将4-氯苯甲醛和碳酸钾置于经烘箱干燥过的圆底烧瓶中。抽真空,然后用氩气填充烧瓶(重复两次)。加入无水甲醇,在室温下、氩气气氛下搅拌混合物30分钟。将(1-重氮基-2-氧代丙基)膦酸二甲酯溶液(10%,乙腈)加入到呈淡灰色的混浊反应混合物中。将混合物在室温、氩气气氛下搅拌4小时。通过薄层色谱监测反应。用乙醚稀释反应混合物,然后用碳酸氢钠水溶液(5%)洗涤,随后用硫酸钠干燥。蒸发溶剂,得到1-氯-4-乙炔基苯。
在得到优化条件之后,我们将该方法应用于其他含有含硫杂环(公式1)和脂肪链(公式2)的脂肪醇(方案3),以研究该方法的范围和局限性。
方案 3.使用Bestmann-Ohira试剂合成其他炔烃。
Network error: Failed to fetch
参考文献
所有上述反应也都使用纯试剂(二甲基(1-重氮基-2-氧代丙基)膦酸酯)进行,获得了与文献报道相似的产率。7