Merck
主页光度法和反射法分析方法:分析质量保证,二氧化氯标准品
分析方法:分析质量保证,二氧化氯标准品
试剂:
货号102404  碘酸钾,滴定标准品
货号105043  碘酸钾,分析级
货号109072  硫酸 0.5 mol/L
货号109136  氢氧化钠溶液 2 mol/L
货号116754  水,分析级
制备 KlO3 原液:
将 1.005 g 的 KlO3 溶于 250 mL 蒸馏水,置于经过校准或合格检查的 1000 mL 容量瓶中。然后用蒸馏水补足至标记。
制备 KlO3/KI 标准溶液:
将 10.5 mL 的 KlO3 原液转移到经过校准或合格检查的 1000 mL 容量瓶中,添加约 1.0 g 的 Kl,用蒸馏水补足至标记。1 mL 这种溶液相当于 0.020 mg 二氧化氯。
制备二氧化氯标准溶液:
将 10 mL 的 KlO3/Kl 标准溶液滴入经过校准或合格检查的 100 mL 容量瓶中,添加
2.0 mL 的 H2SO4  0.5 mol/L,静置 1 分钟,然后逐滴添加 NaOH 2 mol/L(约 1 mL),直至溶液失去颜色。然后用蒸馏水补足溶液至标记。溶液浓度为 2.00 mg/L 二氧化氯。
稳定性:
KlO3 原液在阴凉处可稳定保持 4 周。KlO3 标准溶液在阴凉处可稳定保持 5 小时。稀释的二氧化氯标准溶液不稳定,必须立即使用。