返回
脱氧核糖核酸酶 I 来源于牛胰腺
别名:
DNase I, 脱氧核糖核酸 5′-寡核苷酸-水解酶
CAS号:
9003-98-9
EC 号:
232-667-0
Products
产品分类
enzymes (5)
品牌
Sigma-Aldrich (5)
生物来源
物质形态
组织
化学成分
应用
包装大小
灭菌方法
筛选产品
Showing 1-5 of 5
比较
货号
说明
价格
DN25
脱氧核糖核酸酶 I 来源于牛胰腺,
lyophilized powder, Protein ≥85 %, ≥400 Kunitz units/mg protein
展开
查看定价
D5025
脱氧核糖核酸酶 I 来源于牛胰腺,
Type IV, lyophilized powder, ≥2,000 Kunitz units/mg protein
展开
查看定价
D4527
脱氧核糖核酸酶 I 来源于牛胰腺,
Type II, lyophilized powder, Protein ≥80 %, ≥2,000 units/mg protein
展开
查看定价
D4513
脱氧核糖核酸酶 I 来源于牛胰腺,
Type II-S, lyophilized powder, Protein ≥80 %, ≥2,000 units/mg protein
展开
查看定价
D4263
脱氧核糖核酸酶 I 来源于牛胰腺,
Standardized vial containing 2,000 Kunitz units of DNase I (D4527), vial of ≥0.25 mg total protein