数字化标准物质
行业首款数字化标准物质平台ChemisTwin™
只需点击几下Chemistwin™,即可轻松确认化合物结构并对样品进行定量。我们的网络平台由数字标准物质(dRM)支持,可自动进行NMR分析,并为您提供可靠和一致的结果。
与传统的光谱库相比,我们的dRM由专业NMR科学家开发和验证,具有更高的便利性和可靠性。通过即时访问最新、值得信赖的dRM数据库,了解ChemisTwin™如何改变您的常规NMR分析!
优势
- 您值得信赖的dRM数据,由一流的参考材料提供商根据 ISO9001标准开发。
- 减少在文献研究、材料称重和报告编写等手动任务上花费的时间。
- 独立于设备的解决方案,兼容所有主要NMR设备(> 300 MHz)。
用户评价
“我可以看到ChemisTwin为这一领域带来的力量和前景。数字标准物质(dRM)的引入、引导式工作流程以及与主要NMR仪器的兼容性,使得从初学者到高级背景的各种用户都能轻松上手。.我很兴奋看到这项技术将为科学界带来的效率新途径,因为它将简化未来的工作方式。”
Roberto Chavez,加州大学洛杉矶分校化学与生物化学系博士生及NMR仪器专家
"我非常激动。所有运行NMR的人都能立即看到它的好处——节省时间。ChemisTwin™将是一项真正的突破!”
-Pharma Diagnostics NMR实验室主管
“它直观且非常方便 。该工具引导您到达所需位置,且用户友好。”
-研发与质量控制合同实验室NMR高级科学家
“我个人会投资这个解决方案。该软件将使我们的学生生活更加轻松,并节省他们理解光谱所需的时间。”
-Academia NMR实验室主管
访问Merck编制的数字化标准物质数据库
数据库包含我们全面目录中的认证参考材料和分析标准化合物。每种dRM都可追溯至其物理参考材料*。如果您找不到所需的化合物,可以直接在门户中提交新dRM的请求!
进行定性NMR分析
从样品光谱开始,将文件上传至门户,并选择最多5个dRM进行分析。在样品和dRM之间,ChemisTwin™算法会考虑由于频率和溶剂、水分含量以及杂质存在而引起的不同化学位移,以确认匹配。
量化任何化合物
按照引导式校准工作流程,您可以量化任何化合物,即使它不在dRM数据库中。当提供分子量时,可以获得以mmol/g或mg/g表示的质量分数结果。
生成和分享报告
通过自动生成的报告,您可以获得所需的所有信息来审查和确认结果。一旦获得批准,您的报告将随时可从您的仪表板访问,并可以轻松与同事分享。
审查活动记录以进行审计
ChemisTwin门户内可查看全面的审计跟踪记录,且无法删除记录。有了这些信息,您就可以对NMR分析活动的完整性和可追溯性充满信心。
*始终选择最高质量等级的物理等效产品(如果可能),并在对应dRM信息表上说明
**根据您的网速,目标搜索(包括比对在内)应在20秒内完成,数据库搜索可能需要更久。
相关资源
- Article: ChemisTwin® Portal FAQ
Explore our FAQ section for quick answers to common questions about ChemisTwin ™ portal.
- Flyer: ChemisTwin® Portal
Your NMR assistant, automating tasks to streamline workflow, allowing focus on results.
- Flyer: Invitation for Beta Testing
Join the ChemisTwin™ portal digital revolution as a Beta tester to improve automated NMR interpretation and save time in chemistry.