Merck
离子交换色谱树脂
离子交换(IEX)色谱是一种根据表面净电荷分离目标分子和其它杂质的常用纯化方法。借助我们的多模式色谱树脂,我们的阴离子交换(AEX)和阳离子(CEX)树脂产品系列为单克隆抗体、疫苗、血浆DNA、血浆和其它模式提供高效的纯化解决方案。
IEX色谱产品
我们广受业界信赖的 Eshmuno® 和 Fractogel® 树脂带来纯化效率和高产率,从而改善工艺流程经济性。 熟悉的色谱柱形式可以轻松地由实验室放大至大规模生产。
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
一组不同大小的化学容器,均贴有标签,彼此隔离出现在白色背景下。最大的是一个白色油桶,上面贴有蓝色标签和腐蚀性物质危险符号。还有两个标签类似的小瓶。容器上标有蓝色文字和符号,揭示其内容物和安全信息。
Eshmuno® IEX 色谱树脂
这些树脂是高效的下游纯化的理想选择,包含我们经过实践检验的触角配体技术和刚性微珠。它们在高流速下工作,并保持高结合能力,通过减少时间和生产成本来改善生产率。 
图底部有两个黄色蛋白质分子,由代表聚合物的蓝色珠链连接,顶部有一个蓝色抗体分子。设计简单且色彩丰富,白色背景,重点突出Eshmuno CPX工艺涉及的元素。
Eshmuno® CMX混合模式树脂为单克隆抗体、融合蛋白和抗体药物偶联物(ADC)纯化以及低分子量杂质和宿主细胞蛋白(HCP)的分离带来了高选择性。
图底部有两个黄色蛋白质分子,由代表聚合物的蓝色珠链连接,顶部有一个蓝色抗体分子。设计简单且色彩丰富,白色背景,重点突出Eshmuno CPX工艺涉及的元素。
Eshmuno® CP-FT树脂在流通模式下可高效地去除单克隆抗体聚集物,从而实现了比传统结合/洗脱型阳离子色谱高10倍的负载能力。这可实现过程强化,同时减少下游单克隆抗体纯化的总体成本。
图底部有两个黄色蛋白质分子,由代表聚合物的蓝色珠链连接,顶部有一个蓝色抗体分子。设计简单且色彩丰富,白色背景,重点突出Eshmuno CPX工艺涉及的元素。
Eshmuno® CPS树脂为高盐浓度下的重组蛋白进料流带来了高动态结合能力和分离效率。这使高电导率进料流(电导率≥10 mS/cm)可以直接进料,无需稀释。 
图底部有两个黄色蛋白质分子,由代表聚合物的蓝色珠链连接,顶部有一个蓝色抗体分子。设计简单且色彩丰富,白色背景,重点突出Eshmuno CPX工艺涉及的元素。
Eshmuno® CPX树脂可分离单克隆抗体单体和聚集体及其它杂质,即使在高负载下也是如此。  它为过程中间体的高分辨率纯化带来了高生产率。 
Eshmuno® HCX树脂可以快速、高效、直接地捕获蛋白质,在高盐浓度下典型的离子交换和流通应用中具有出众的性能。
Eshmuno® S是一种强阳离子交换树脂,用于直接捕获重组蛋白和捕获蛋白A后快速高效的单克隆抗体纯化。
Eshmuno® Q是一种强阴离子树脂,为常见阴离子交换流通应用带来了出众的杂质去除率。
Fractogel® EMD IEX色谱树脂
所有 Fractogel® EMD 树脂都具有高选择性,同时具有一致的压力稳定性,从而实现了非常高的通量和绝佳的产率。树脂在高流速下的高结合能力节省了宝贵的时间,改善了工艺流程的经济性。Fractogel® 树脂有不同的微珠尺寸和多个官能团,以满足各种纯化需求:
Fractogel® 强阴离子交换剂
Fractogel® 弱阴离子交换剂
Fractogel® 强阳离子交换剂
Fractogel® 弱阳离子交换剂
有助于您开展资质认证、风险评估和工艺优化
为和我们的产品线互为补充,Emprove®计划提供了三种类型的档案,可针对开发和制造运行各环节提供全程支持,包括认证、风险评估和工艺优化环节。这些档案以易于使用的格式对特定于产品的全面测试数据、质量声明和法规信息进行了合并,以简化您的合规性需求。
相关产品资源
1/4