Merck
亲和色谱树脂
实验室场景中显示用于亲和色谱的工具和化学试剂。前景中,三瓶带危险标志提示易燃和腐蚀性物质,是选择性生化作用和纯化过程必需。背景是身穿白大褂的研究人员正在操作复杂仪器,可能是亲和色谱大规模生产和工艺开发相关。
亲和色谱通过高度选择性生物化学相互作用来分离复杂的混合物。这种应用广泛的纯化技术可高效地分离目标分子和杂质。我们的亲和树脂系列是为了实现高通量和经济有效的纯化过程而设计,可用于从工艺开发到大规模生产的过程。
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
相关资源
1/2
蛋白质A亲和树脂
Eshmuno® A是一种高容量树脂,可用于纯化含Fc蛋白,如单克隆抗体(mAb)。这种树脂可在酸性和碱性条件下消毒。
用于血浆纯化的亲和树脂
Eshmuno® P anti-A 和 anti-B 树脂可有效去除来源于血浆的免疫球蛋白(Ig)加工工艺中的抗A和抗B同种凝集素抗体,该抗体与增加的溶血风险有关。
用于蛋白纯化的亲和树脂
Fractogel® Metal Chelate 树脂可高效、经济地分离蛋白质和多肽,特别是组氨酸、半胱氨酸和色氨酸残基暴露的蛋白质,包括组氨酸标签蛋白。
有助于您开展资质认证、风险评估和工艺优化。
为和我们的产品线互为补充,Emprove®计划提供了三种类型的档案,可针对开发和制造运行各环节提供全程支持,包括认证、风险评估和工艺优化环节。这些档案以易于使用的格式对特定于产品的全面测试数据、质量声明和法规信息进行了合并,以简化您的合规性需求。