Merck 是血型鉴定单克隆抗体市场领先的供应商。我们提供大量供进一步制造使用的标准化抗体中间体 (FFMU) 和成品试剂,供制造商创造和制造各种血型鉴定试剂和设备。我们的品牌是全球质量的代名词,由经过 ISO 认证、FDA 许可的生产基地和经验丰富的人员提供配套支持。这使我们能够始终走在行业前沿,确保这些抗体的质量满足全球监管要求。
血型鉴定成品试剂
我们提供大量符合欧洲指令 98/79/EC 要求的成品试剂产品组合。这些试剂有多种商业选择,包括大包装、研究用试剂、带有 CE 标志的 BIOSCOT® 标记小瓶或无标签小瓶。
血型鉴定中间体 (FFMU)
我们供进一步制造使用 (FFMU) 的血型鉴定中间体是来自表达人或鼠单克隆抗体的细胞系的标准化细胞培养上清液。这些 FFMU 中间体用于调配成品血型鉴定试剂或设备。