Merck
乙腈
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
乙腈或甲基氰化物是一种高度挥发的非质子极性有机溶剂。乙腈在分析化学中用作溶剂或流动相。它还用作有机反应中的溶剂,例如在铁配合物存在下用过氧化氢氧化烷烃合成烷基氢过氧化物。
乙腈也用于药物合成、纯化和配方。它对难溶于水或其他常见溶剂的药物特别有用。
乙腈作为光谱学中的溶剂
乙腈广泛应用于各种光谱技术,包括红外 (IR) 和核磁共振 (NMR)。它也被用作紫外可见(UV-Vis)光谱中的溶剂,由于其透明度和与许多其他溶剂相比相对较低的紫外线吸收,使其成为 UV- vis 测量的绝佳选择。
氘化乙腈(乙腈-d3):乙腈-d3 与三甲基硅烷一起或不一起用作红外(IR)和核磁共振光谱的溶剂,也用作高效液相色谱 (HPLC)-SPE(固相萃取)-NMR 技术的药筒。
乙腈作为色谱中的流动相
由于乙腈具有低粘度、高洗脱强度和与多种分析物的相容性,它被用作许多色谱技术的流动相组分,如高效液相色谱、液相色谱-质谱 (LC-MS)、超高效液相色谱 (UHPLC) 和气相色谱。
高效液相色谱 (HPLC) 级乙腈: 梯度级乙腈或含有特定浓度的三氟乙酸、甲酸、2-丙醇或甲酸铵的乙腈溶液用作 HPLC 中的流动相。
乙腈作为标准品
乙腈在酒精测定中用作一级或二级参考标准品,也用作残留溶剂。