Merck
2-丙醇
2 丙醇溶剂
2-丙醇是一种仲醇,又称异丙醇或仲丙醇。它是一种无色透明的极性有机溶剂,气味温和。2-丙醇可与水、有机溶剂以及各种极性和非极性物质混溶,是一种溶解范围大的通用溶剂。它被广泛用作化学反应、萃取和色谱技术的溶剂。在工业应用中,它可用于防冻剂、快干油和快干油墨。此外,它还可用作树胶、虫胶和精油的溶剂,并可用作各种燃料电池中的燃料替代品。在分子生物学中,2-丙醇被用作生物试剂来沉淀哺乳动物组织中的DNA 和 RNA 。
2 丙醇可用作离子交换色谱法以及高效液相色谱法(HPLC)和高效液相色谱-质谱法(HPLC-MS)的流动相,来分离生物基质和其他化合物。它还可用作制备甲基异丁基酮的前体,以及用于分析有机挥发性杂质。
2-丙醇在分析化学中的应用
2-丙醇在高效液相色谱法中的应用 
异丙醇是高效液相色谱分离中流动相的一种成分。它可与其他溶剂结合使用,以实现特定的色谱条件。
2-丙醇在气相色谱法中的应用 
异丙醇用于溶解或稀释样品,然后注入气相色谱系统。它还可用作气相色谱分析前的衍生反应试剂。
2-丙醇在制备色谱中的应用
制备色谱法是一种用于分离和纯化大量化合物的技术。异丙醇可用作流动相组分,以装载样品到制备色谱柱上。
梯度级2-丙醇,用于液相色谱
异丙醇常用于梯度洗脱法,在这种方法中,流动相的成分会随着时间的推移而改变。通过将梯度级异丙醇与其他溶剂结合使用,就可以有效分离含有不同极性分析物的复杂混合物。
作为标准物质的 2-丙醇
异丙醇作为一种药品二级标准品,用于气相色谱法测定植物药配方中的挥发性溶剂。美国药典的2-丙醇参考标准品可用于特定的质量检测和化验。此外,异丙醇也用作分析烟草的标准物质。
氘代2-丙醇
2- 丙醇-d8是异丙醇的氘代衍生物,用于制备 2-碘丙烷-d7。它还可用于评估二苯甲酮的三重态衰变常数、三重态寿命和光还原速率常数。
同位素/标记 2-丙醇
标记的 2-丙醇(2-丙醇-1,3-13C2)可用于磁共振光谱(MRS)或正电子发射断层扫描(PET)等成像技术,以研究体内代谢过程。
无水 2-丙醇
无水 2-丙醇可用作干燥剂,以及合成反应中输送催化剂或试剂的载体或介质。它还可作为溶剂,用来从醇和羧酸中合成酯和醚。