Merck
1617000
USP
山梨醇
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
D -山梨醇, D-山梨糖醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H14O6
CAS号:
分子量:
182.17
Beilstein:
1721899
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
pharmaceutical primary standard
蒸汽密度
<1 (vs air)
蒸汽压
<0.1 mmHg ( 25 °C)
API类
sorbitol
制造商/商品名称
USP
mp
98-100 °C (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
SMILES字符串
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
应用
山梨醇 USP 参考标准,适用于指定的 USP 药典测试和测定。
根据以下美国药典(USP)专论,在液相色谱法和折射率检测器的帮助下,它可用于制备用于测定的标准溶液和系统适用性溶液:
  • 山梨醇溶液
  • 山梨醇
  • 非结晶山梨醇溶液
  • 山梨醇山梨聚糖溶液
此外,根据美国药典(USP)专论,它可用于制备标准溶液,通过液相色谱法和 192nm 紫外检测器相结合来测定木糖醇中的其他多元醇杂质
分析说明
这些产品仅供测试和化验使用。它们不适用于人类或动物,也不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
免责声明
Sales restrictions may apply.
相关产品
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Noncrystallizing Sorbitol Solution
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 45(6) (2021)
Sorbitol Solution
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 45(6) (2021)
Sorbitol
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 45(6) (2021)
Sorbitol Sorbitan Solution
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 45(6) (2021)
Xylitol
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 37(4), 6105-6105 (2020)