Merck
1615138
USP
三氟乙酸钠
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
三氟乙酸钠, 三氟乙酸 钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3COONa
CAS号:
分子量:
136.01
Beilstein:
3597949
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
sodium trifluoroacetate
製造商/商標名
USP
mp
205-207 °C (dec.) (lit.)
密度
1.49 g/mL (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
SMILES 字串
[Na+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2.Na/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
UYCAUPASBSROMS-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
TFA/三氟乙酸是肽制备过程中常见的残留工艺杂质,或作为活性药物成分(API)中的反离子。 三氟乙酸钠USP参考标准按现行药典规定交付。所有本产品相关的支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传册,均是在药典的授权下制定和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
三氟乙酸钠参考标准品用于指定的质量测试和测定。
还可用于制备三氟乙酸(TFA)储备溶液,用于根据以下美国药典(USP)通则测定肽中三氟乙酸(TFA)的含量:
  • 〈503.1〉肽中的三氟乙酸 (TFA)
其他說明
该产品是美国药典生物制品计划的一部分。
可能适用相应的销售限制。
象形圖
Environment
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1