API类
polyethylene glycol
分子量
50,000,00
制造商/商品名称
USP
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
官能团
hydroxyl
SMILES字符串
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本产品按照现行药典要求提供和指定。所有为支持本产品而提供的信息,包括 SDS 和任何产品信息小册子,均由药典颁发机构制定和发布。
如需进一步的信息和支持,请访问现行药典网站。
如需进一步的信息和支持,请访问现行药典网站。
应用
聚环氧乙烷USP参考标准品的预期用途是USP规定的指定质量测试和检测。
分析说明
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他说明
可能适用相应的销售限制。
相关产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
281.5 °F - closed cup
闪点(°C)
138.6 °C - closed cup