neat
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2
InChI 密鑰
VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括 SDS 和任何产品信息小册子,均由药典颁发机构制定和发布。
如需进一步的信息和支持,请访问 现行药典网站。
高密度聚乙烯是一种由催化剂帮助,在可控热量和压力条件下合成的长链聚合物.它具有典型的热性能,密度在0.941到0.965 g/cm3之间.
如需进一步的信息和支持,请访问 现行药典网站。
高密度聚乙烯是一种由催化剂帮助,在可控热量和压力条件下合成的长链聚合物.它具有典型的热性能,密度在0.941到0.965 g/cm3之间.
應用
该 USP 参考标准旨在用于特定的质量测试和分析。
还根据美国药典(USP)总则使用:
还根据美国药典(USP)总则使用:
- 〈661〉 用于多重内反射和热分析的塑料包装系统及结构材料
- 〈88〉 生物反应性测试(体外),检测动物对弹性体、塑料和其他直接接触或间接接触患者的聚合物材料的生物反应,或通过注射被测材料的特定提取物检测生物反应
- 〈87〉 生物反应性测试(体内),检测哺乳动物细胞培养物接触弹性塑料和其他直接或间接接触患者的聚合物材料,或被测材料的特定提取物的生物反应
分析報告
这些产品仅供测试和化验使用。它们不适用于人类或动物,也不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
其他客户在看
Biological Reactivity Tests, In Vivo
United States Pharmacopeia, 47(4), 6516-6516 (2013)
Plastic Packaging systems and their Materials of Construction
United States Pharmacopeia, 45(2), 6887-6887 (2020)
Biological Reactivity Tests, In Vivo
United States Pharmacopeia, 47(4), 6514-6514 (2016)