USP
mp
79-81 °C (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
SMILES字符串
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCCCCC(N)=O
InChI
1S/C22H43NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h9-10H,2-8,11-21H2,1H3,(H2,23,24)/b10-9-
InChI key
UAUDZVJPLUQNMU-KTKRTIGZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本品按现行药典规定交付。所有本产品相关的支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传册,均是在药典的授权下制定和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
应用
塑料添加剂13(USP参考标准品)设计用于美国药典规定的指定质量测试和检测。
分析说明
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他说明
This product is part of USP Biologics Program.
可能适用相应的销售限制。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1