Key Documents
1342300
USP
胰岛素(猪)
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
胰岛素 来源于猪胰腺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C256H381N65O76S6
CAS号:
分子量:
5777.54
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
−20°C
InChI 密鑰
NOESYZHRGYRDHS-ZYCCASTOSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该胰岛素是一种含有51个氨基酸的双链多肽,结构对应胰岛β细胞体内生产的天然胰岛素。A链由21个氨基酸组成,B链具有30个氨基酸。 胰岛素(猪)USP参考标准品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
Insulin (Pork) USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Insulin
  • Insulin Injection
  • Isophane Insulin Suspension
  • Extended Insulin Zinc Suspension
  • Prompt Insulin Zinc Suspension
  • Insulin Zinc Suspension
生化/生理作用
由胰岛β-细胞所产生的二链多肽激素。其分子量为~5800 Da。α链和β链是由两个链间二硫键所连接的。α链含有一个链间二硫键。胰岛素可调节细胞对葡萄糖、氨基酸和脂肪酸的摄取、利用和储存,并抑制糖原、蛋白质和脂肪的分解。
其他說明
InChI: 1S/C256H381N65O76S6/c1-29-131(23)205(313-193(337)104-258)251(391)317-204(130(21)22)247(387)288-159(75-82-200(347)348)217(357)282-156(71-78-189(262)333)221(361)308-183-116-401-402-117-184-242(382)305-178(111-323)239(379)294-162(88-123(7)8)224(364)295-168(95-140-53-61-146(327)62-54-140)227(367)283-154(69-76-187(260)331)218(358)290-161(87-122(5)6)222(362)285-158(74-81-199(345)346)220(360)302-174(101-190(263)334)234(374)298-170(97-142-57-65-148(329)66-58-142)230(370)309-182(241(381)304-176(255(396)397)103-192(265)336)115-400-399-114-181(213(353)272-107-194(338)278-153(72-79-197(341)342)216(356)281-151(51-42-84-270-256(266)267)211(351)271-108-195(339)279-166(93-138-46-36-32-37-47-138)226(366)297-167(94-139-48-38-33-39-49-139)229(369)299-171(98-143-59-67-149(330)68-60-143)237(377)320-208(136(28)326)253(393)321-85-43-52-186(321)245(385)286-152(50-40-41-83-257)214(354)277-134(26)254(394)395)311-249(389)203(129(19)20)316-235(375)164(90-125(11)12)292-228(368)169(96-141-55-63-147(328)64-56-141)296-223(363)160(86-121(3)4)289-209(349)133(25)276-215(355)157(73-80-198(343)344)287-246(386)202(128(17)18)315-236(376)165(91-126(13)14)293-232(372)173(100-145-106-269-120-275-145)301-238(378)177(110-322)280-196(340)109-273-212(352)180(113-398-403-118-185(310-243(183)383)244(384)319-207(135(27)325)252(392)306-179(112-324)240(380)318-206(132(24)30-2)250(390)312-184)307-225(365)163(89-124(9)10)291-231(371)172(99-144-105-268-119-274-144)300-219(359)155(70-77-188(261)332)284-233(373)175(102-191(264)335)303-248(388)201(127(15)16)314-210(350)150(259)92-137-44-34-31-35-45-137/h31-39,44-49,53-68,105-106,119-136,150-186,201-208,322-330H,29-30,40-43,50-52,69-104,107-118,257-259H2,1-28H3,(H2,260,331)(H2,261,332)(H2,262,333)(H2,263,334)(H2,264,335)(H2,265,336)(H,268,274)(H,269,275)(H,271,351)(H,272,353)(H,273,352)(H,276,355)(H,277,354)(H,278,338)(H,279,339)(H,280,340)(H,281,356)(H,282,357)(H,283,367)(H,284,373)(H,285,362)(H,286,385)(H,287,386)(H,288,387)(H,289,349)(H,290,358)(H,291,371)(H,292,368)(H,293,372)(H,294,379)(H,295,364)(H,296,363)(H,297,366)(H,298,374)(H,299,369)(H,300,359)(H,301,378)(H,302,360)(H,303,388)(H,304,381)(H,305,382)(H,306,392)(H,307,365)(H,308,361)(H,309,370)(H,310,383)(H,311,389)(H,312,390)(H,313,337)(H,314,350)(H,315,376)(H,316,375)(H,317,391)(H,318,380)(H,319,384)(H,320,377)(H,341,342)(H,343,344)(H,345,346)(H,347,348)(H,394,395)(H,396,397)(H4,266,267,270)/t131-,132-,133-,134-,135+,136+,150-,151-,152-,153-,154-,155-,156-,157-,158-,159-,160-,161-,162-,163-,164-,165-,166-,167-,168-,169-,170-,171-,172-,173-,174-,175-,176-,177-,178-,179-,180-,181-,182-,183-,184-,185-,186-,201-,202-,203-,204-,205-,206-,207-,208-/m0/s1
该产品是美国药典生物制品计划的一部分。
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Insulin
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 44(4), 2335-2335 (2019)