API类
indocyanine green
制造商/商品名称
USP
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
SMILES字符串
[Na+].CC1(C)/C(=C\C=C\C=C\C=C\C2=[N+](CCCCS([O-])(=O)=O)c3ccc4ccccc4c3C2(C)C)N(CCCCS([O-])(=O)=O)c5ccc6ccccc6c15
InChI
1S/C43H48N2O6S2.Na/c1-42(2)38(44(28-14-16-30-52(46,47)48)36-26-24-32-18-10-12-20-34(32)40(36)42)22-8-6-5-7-9-23-39-43(3,4)41-35-21-13-11-19-33(35)25-27-37(41)45(39)29-15-17-31-53(49,50)51;/h5-13,18-27H,14-17,28-31H2,1-4H3,(H-,46,47,48,49,50,51);/q;+1/p-1
InChI key
MOFVSTNWEDAEEK-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
本品按现行药典规定交付。该产品的所有支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传页均由药典发行机构制定并发布。如需更多信息和支持,请见现行药典的网站。
应用
- 多光谱相机与荧光血管造影对胃管血流的评价:该研究展示了吲哚菁绿在使用多光谱成像技术评估胃管血流中的应用,有助于提高胃肠道手术的手术效果和患者安全性(Haruta et al., 2024)。
分析说明
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。 ?
其他说明
可能会涉及到销售限制。
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Indocyanine Green
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 47(2), 2322-2322 (2018)