Merck
1294319
USP
D-葡糖醛酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
葡糖苷酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H10O7
CAS号:
分子量:
194.14
Beilstein:
1727083
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
d-glucuronic acid
製造商/商標名
USP
mp
159-161 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O7/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9/h1-4,6-9,12H,(H,10,11)/t1-,2-,3+,4-,6+/m0/s1
InChI 密鑰
AEMOLEFTQBMNLQ-QIUUJYRFSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该产品在交付时提供并符合现行药典规定。随附的本产品的所有支持信息,包括SDS和任何产品信息彩页,均遵照现行药典许可而编制和发布。
更多信息和支持,请见现行药典网站。
應用
ᴅ-葡萄糖醛酸USP参考标准品设计用于USP规定的指定质量测试和检测。
分析報告
这些产品仅供测试和化验使用。不适用于人类或动物,也不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3