Merck
1224008
USP
双硫仑
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
二硫化四乙基秋兰姆, TETD, 双(二乙基硫代氨基甲酰)二硫化物, 双硫仑, 双硫醒
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H5)2NCSS2CSN(C2H5)2
CAS号:
分子量:
296.54
Beilstein:
1712560
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
pharmaceutical primary standard
API类
disulfiram
制造商/商品名称
USP
mp
69-71 °C (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
SMILES字符串
CCN(CC)C(=S)SSC(=S)N(CC)CC
InChI
1S/C10H20N2S4/c1-5-11(6-2)9(13)15-16-10(14)12(7-3)8-4/h5-8H2,1-4H3
InChI key
AUZONCFQVSMFAP-UHFFFAOYSA-N
基因信息
human ... ALDH2(217)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本产品按照现行药典要求提供和指定。所有为支持本产品而提供的信息,包括 SDS 和任何产品信息小册子,均由药典颁发机构制定和发布。
如需进一步的信息和支持,请访问现行药典网站。
应用
乙醇脱氢酶抑制剂。
Disulfiram USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Disulfiram Tablets
分析说明
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他说明
可能适用相应的销售限制。
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)