主要文件
1179333
USP
右美托咪啶 盐酸盐
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
(+)-美托咪定 盐酸盐, (S)-美托咪定 盐酸盐, 4-[(S)-α2,3-三甲基苄基咪唑 单盐酸盐, 5-[(1S)-1-(2,3-二甲基苯基)乙基]-1H-咪唑 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H16N2 · HCl
分子量:
236.74
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
pharmaceutical primary standard
API类
dexmedetomidine, medetomidine
制造商/商品名称
USP
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
SMILES字符串
[Cl-].[N+H2]1C=NC=C1[C@@H](C)c2c(c(ccc2)C)C
InChI
1S/C13H16N2.ClH/c1-9-5-4-6-12(10(9)2)11(3)13-7-14-8-15-13;/h4-8,11H,1-3H3,(H,14,15);1H/t11-;/m0./s1
InChI key
VPNGEIHDPSLNMU-MERQFXBCSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本品按现行药典规定交付。所有本产品相关的支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传册,均是在药典的授权下制定和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
应用
Dexmedetomidine hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Dexmedetomidine Injection
生化/生理作用
盐酸右美托咪定是一种高效选择性 α2-肾上腺素能激动剂,具有镇痛和镇静功效。
盐酸右美托咪定是一种高效选择性且具有镇痛和镇静属性的 α2-肾上腺素能激动剂,是美托咪定的 (+)-异构体。盐酸右美托咪定在临床上作为一种麻醉剂,用于减轻焦虑和紧张情绪,促进松弛和镇静,而不引起呼吸抑制。
分析说明
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。  ​
其他说明
可能适用相应的销售限制。
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Dexmedetomidine Hydrochloride
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 45(2), 1302-1302 (2020)
Dexmedetomidine Injection
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 42(4), 1304-1304 (2018)