生物源
synthetic
agency
USP
蒸汽壓力
<0.0000001 kPa ( 25 °C)
API 家族
desoximetasone
形狀
powder
包裝
pkg of 200 mg
製造商/商標名
USP
儲存條件
protect from light
顏色
white
溶解度
acetone: freely soluble
alcohol: freely soluble
benzene: slightly soluble
chloroform: freely soluble
ether: slightly soluble
water: insoluble
應用
pharmaceutical (small molecule)
SMILES 字串
[H][C@@]12C[C@@H](C)[C@H](C(=O)CO)[C@@]1(C)C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@]2([H])CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C
InChI
1S/C22H29FO4/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-21(13,3)22(15,23)18(27)10-20(16,2)19(12)17(26)11-24/h6-7,9,12,15-16,18-19,24,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,18+,19-,20+,21+,22+/m1/s1
InChI 密鑰
VWVSBHGCDBMOOT-IIEHVVJPSA-N
基因資訊
human ... NR3C1(2908)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- Desoximetasone Cream
- Desoximetasone Gel
- Desoximetasone Ointment
- Dexamethasone
分析報告
其他說明
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3