Merck
1042500
USP
L-精氨酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
(S)-2-氨基-5-胍基戊酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H
CAS号:
分子量:
174.20
Beilstein:
1725413
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
arginine
製造商/商標名
USP
mp
222 °C (dec.) (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
SMILES 字串
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
InChI 密鑰
ODKSFYDXXFIFQN-BYPYZUCNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和全部产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
本品为美国药典标准物质(USP Reference Standard),用于专门的质量试验和分析。
也用于制备薄层色谱法和LC-UV法鉴定、检测和强度分析用标准溶液和系统适用性溶液,用于下列美国药典(USP)专论中的药物分析:
  • 精氨酸
  • 精氨酸片
  • 精氨酸胶囊
  • 注射用氨曲南
  • 注射用头孢他啶
  • 氨曲南注射液
生化/生理作用
一氧化氮合成酶的底物,可转化为瓜氨酸和一氧化氮 (NO)。通过与一氧化氮相关的机理诱导胰岛素释放。
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。  ​
其他說明
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Aztreonam for Injection
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 39(3), 463-463 (2018)
Arginine Capsules
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 36(1), 4763-4763 (2013)
Arginine Tablets
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 36(1), 4764-4764 (2013)
Ceftazidime for Injection
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 45(3), 873-873 (2018)
Arginine
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 44(5), 371-371 (2020)