Merck
1012112
USP
S-腺苷-L-高半胱氨酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
S-(5′-腺苷)-L-高半胱氨酸, 5′-脱氧-S-腺苷-L-高半胱氨酸, AdoHcy, S-(5′-脱氧腺苷-5′)-L-高半胱氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H20N6O5S
CAS号:
分子量:
384.41
Beilstein:
99188
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
pharmaceutical primary standard
API类
s-(5'-adenosyl)-l-homocysteine
制造商/商品名称
USP
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
−20°C
SMILES字符串
N[C@@H](CCSC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23)C(O)=O
InChI
1S/C14H20N6O5S/c15-6(14(23)24)1-2-26-3-7-9(21)10(22)13(25-7)20-5-19-8-11(16)17-4-18-12(8)20/h4-7,9-10,13,21-22H,1-3,15H2,(H,23,24)(H2,16,17,18)/t6-,7+,9+,10+,13+/m0/s1
InChI key
ZJUKTBDSGOFHSH-WFMPWKQPSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本产品按现行药典发布和说明。随附的本产品的所有支持信息,包括SDS和任何产品信息彩页,均遵照现行药典许可而编制和发布。
有关更多信息和支持,请参见现行药典网站。
分析说明
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他说明
可能适用相应的销售限制。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)