Z227293
别名:
PEEK Tubing
1 of 10
Z226661
PEEK 管
Z226688
Z227307
Z117315
PTFE 注射器管
Sigma-Aldrich
Z290882
PEEK 切管器
Z226955
51262-U
超高性能手紧接头
55067-U
Upchurch PEEK 手紧接头
58700-U
PTFE 管
58705
Cheminert® 管道接头
6000 psi max. pressure
10 ft × 1/16 in. × 0.020 in.
orange
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Choose from one of the most recent versions:
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 客户支持
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 8
Z227250
Supelco® PEEK 接头
Supelco
20526-U
高级 304 不锈钢管
58696-U
57651
Upchurch PEEK LiteTouch® 接头
57691
RheFlex® PEEK 接头
51363
L-天冬酰胺