主要文件
SPRF4
Smoke Point Reference Fuel Blend
Fuel Blend 4 for 25.8 mm (15/85%v/v), certified reference material
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
质量水平
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
制造商/商品名称
Paragon Scientific Ltd
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
10.4 °F - closed cup
闪点(°C)
-12 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)