主要文件
G004716
HPLC Analysis of Ketoconazole Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 HP-RSP
application for HPLC
登录查看公司和协议定价
About This Item
技术
HPLC: suitable
试验参数
column: CYCLOBOND I 2000 HP-RSP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (24024AST)
mobile phase: [A] 0.1% formic acid; [B] acetonitrile; (70:30, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
injection: 1 μL
detector: UV, 230 nm
sample: 1 mg/mL in methanol
适用性
application for HPLC
应用
pharmaceutical (small molecule)
法律信息
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析物
说明
    Ketoconazole, 99.0-101.0% (EP, titration)
标准
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)