Key Documents
D2622LMSUB
Sulfur in light mineral oil, ASTM D2622
Calibration Set B
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
Paragon Scientific Ltd
應用
petroleum
格式
matrix material
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
成分
Set B
0.1 % (1000ppm), 0.25% (2500ppm), 0.5% (5000ppm), 1.00% (10000ppm); 100 mL ea.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
170.6 °F - closed cup
閃點(°C)
77 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)