CRMUPMCCHIGH
1 of 10
CRMUPMCCMID
闪点测定用标准品
CRMUPMCCLOW
CRMUTAKR
TAG闪点,航空喷气燃料
CRMUCFGO1
CFPP Standard
FPPMCC1
Flash Point Standard - Pensky Martens
Sigma-Aldrich
HPA001906
抗ATRX 兔抗
CRMUDIGO
蒸馏标准品
CRMUPMLU
CRMUFCLU
S8000-M
CpGenome Universal Methylated Mouse DNA Standard Set
limited shelf life, expiry date on the label
Paragon Scientific Ltd
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
参考物质_分析标准品_分析化学-默克生命科学
理化特性标准品_pH缓冲液参考物质-默克生命科学
Danger
Asp. Tox. 1
10 - Combustible liquids
WGK 1
从最新的版本中选择一种:
没有发现合适的版本?